Få mere at vide
Testo™ 835-T2 - Infrarødt termometer
Artikelnummer. 13247819
Skift visning
Certificeringer/compliance:
EN 61326-1:2006
Artikelnummer. Certificeringer/compliance
13247819 EN 61326-1:2006
1 options
Artikelnummer. 13247819 Leverandør Testo™ Leverandørnr. 0560 8352
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9161.25 DKK
    4754.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 4406.67 DKK
    48% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Ideel til brug i glas-, keramik- eller metalindustrien; dette højtemperatur infrarøde termometer er det ideelle professionelle værktøj til en bred vifte af termiske applikationer i højtemperaturområdet
  • Et ekstremt bredt temperaturområde, til termiske målinger op til 2.732° F, og kan bruges til at måle små, svært tilgængelige, bevægelige eller meget varme genstande fra sikker afstand
  • 4-punktslaseren viser tydeligt måleområdet og forhindrer forkerte målinger
  • 50:1-optikken giver dig mulighed for at udføre målinger på lang afstand og stadig opnå fremragende resultater (afstand 15 fod = 4 tommer målested)
  • Den integrerede emissionsgradstabel gør det muligt at vælge den korrekte emissionsgrad af den målte overflade
  • Det baggrundsbelyste display giver dig mulighed for at bruge dit infrarøde termometer under alle lysforhold
  • testo 835-T2 kan også bruges til at udføre kontakttemperaturmålinger
  • Den har et tilslutningspunkt til en lang række valgfri temperaturfølere
  • Temperatursensoren kan også bruges til automatisk at måle graden af emission af en bestemt overflade. Dette gør det lettere at udføre efterfølgende infrarøde målinger
  • Der er også en bred vifte af valgfrit tilbehør– inklusive et stativ og en robust bæretaske– der giver dig mulighed for at tilpasse dit testo 835-T2 infrarøde termometer, så det passer til dine behov
  • testo 835-T2 kommer med en nem at følge menu, ikoner og en brugervenlig joystic
  • Den kan bruges til at oprette forskellige målesteder, gemme op til 200 aflæsninger og registrere min/max-værdier
  • De justerbare tærskler og visuelle og akustiske alarmer gør arbejdet mere effektivt og livet lettere
  • Den gratis at downloade software giver dig en nem måde at analysere dine data på
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 61326-1:2006
Dimensioner (L x B x H) 193 x 166 x 63 mm
Materiale ABS-plast, Polycarbonat
Opløsning 0,1°C
Vægt (metrisk) 514 g
Batterilevetid 25 timer. (typisk 25 °C uden laser og baggrundsbelysning) 10 timer. (typisk 25 °C uden baggrundsbelysning)
Batteritype 3 x AA (eller USB arbejder med pc-software)
Nøjagtighed ±3,6 °F eller± 1 % af mv/± 2,0 °C eller± 1 % af mv
Vise Punktmatrix