Få mere at vide
Testo™ 831 - Infrarødt termometer
Artikelnummer. 12626746
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-20 °C til +50 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
12626746 -20 °C til +50 °C
1 options
Artikelnummer. 12626746 Leverandør Testo™ Leverandørnr. 0560 8316
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2787.75 DKK
    1446.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 1340.96 DKK
    48% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Giver dig mulighed for at udføre hurtige og præcise temperaturmålinger af hele paller med fødevarer og mindre produkter på afstand. Ideel til at kontrollere temperaturen på indgående varer og til brug i fødevareproduktion.
testo 831 ’s design, teknologi og funktioner gør den til det ideelle værktøj til brug i fødevaresektoren. Dette letanvendelige madtermometer giver dig hurtige og nøjagtige aflæsninger og sparer tid. Fremragende funktioner og fordele inkluderer:
  • Praktisk pistolgrebsdesign: nem enhåndsbrug; udløserknap til hurtige og nemme scanninger
  • Ultrahurtige målinger: to i sekundet - multi-scan hele paller / kølehylder
  • Præcise temperaturmålinger – også på afstand, takket være 30:1 optik. En måling udført over en afstand på 3 fod producerer et målepunkt med en diameter på kun 1,4 tommer. Ideel til at måle temperaturen på mindre produkter, som yoghurtkartoner
  • Altid i mål: madtermometerets ’2-punktslaser viser dig præcis, hvilken genstand du har rettet blikket mod. De to laserpunkter markerer diameteren af den målecirkel, hvori overfladetemperaturen skal måles
  • Alarm og min/maks værdier: og en lang række andre funktioner, inklusive brugerdefinerede tærskler til individuelt at bestemme, hvornår de visuelle og hørbare alarmer er aktiveret, en hold-funktion, der fryser den sidste måling for lettere visning og min/maks.
  • Bælteclips: beskyttende etui og bælteclips for sikker opbevaring og hurtig og nem brug
  • Bredt måleområde: -22° F (frossen mad), op til +410° F (varmtællere)
  • HACCP certificeret: ideel til brug i fødevaresektoren
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 190 x 75 x 38 mm
Til brug med (applikation) Kontrol af temperaturen på indgående varer og til brug i fødevareproduktion
Opløsning 0,1°C
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +50 °C
Batterilevetid 15 hr.
Batteritype 9 V Blok, 6F22
Vise LCD
Bredde (metrisk) 200 g