Få mere at vide
Testo™ 830 T1 infrarødt termometer
Artikelnummer. 12579797
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-30 °C til +400 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
12579797 -30 °C til +400 °C
1 options
Artikelnummer. 12579797 Leverandør Testo™ Leverandørnr. 0560 8311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1407.00 DKK
    729.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 677.94 DKK
    48% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Veludstyret infrarødt termometer giver mulighed for effektive, berøringsfri temperaturmålinger. Testo™ 830 T1 infrarødt termometer er ideelt til kontrolaflæsninger i handel og industri.
  • Lasermålepunktmarkør og stor optik til nøjagtig måling på større afstande
  • Hurtig registrering af måleværdier ved to målinger i sekundet
  • Hold-funktion og visning af min./max. værdier
  • Justerbar emissionsfaktor 0,1 til 1,0
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 190 x 75 x 38 mm
Materiale ABS-plast
Måletid 0,5 sek.
Opløsning Infrarød: 0,1 °C
Vægt (metrisk) 200 g
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til +400 °C
Batterilevetid 15 hr.
Batteritype 9 V blok
Nøjagtighed ±1,5 °C eller± 1,5 % af mv (+0,1 til +400 °C),± 2 °C eller± 2 % af mv (-30 til 0 °C)