Få mere at vide
Thermo Scientific™ 81-brønds kryogene opbevaringsreoler med låg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4520568 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Farve:
Fluorescerende Grøn
Fluorescerende Pink
Fluorescerende orange
Neutral
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
Artikelnummer. 11570115
Brand: Thermo Scientific™ 8800
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold otte-en 1,5 eller 2,0 ml kryogene opbevaringshætteglas med dette stabelbare kryogene opbevaringsstativ med låg.
Hold enogfirs 1,5 eller 2,0 ml kryogene opbevaringshætteglas med Thermo Scientific™ 81-brønds kryogen opbevaringsstativ med låg. Fås i flere farver med gennemsigtigt tonet låg, der beskytter prøverne mod støv og snavs og tillader stabling.
  • Støbt med alfanumerisk gitter for nem identifikation af rør
  • Låget beskytter prøverne og gør det muligt at stable stativer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Neutral
Holder 81 (1,5 eller 2,0 ml rør)
Materiale Polypropylen
Type 81-brønds kryogene opbevaringsreoler med låg