Få mere at vide
Thermo Scientific™ 81-brønds kryogene opbevaringsreoler med låg
Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Farve:
Fluorescerende Grøn
Fluorescerende Pink
Fluorescerende orange
Neutral
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
Beskrivelse
Hold enogfirs 1,5 eller 2,0 ml kryogene opbevaringshætteglas med Thermo Scientific™ 81-brønds kryogen opbevaringsstativ med låg. Fås i flere farver med gennemsigtigt tonet låg, der beskytter prøverne mod støv og snavs og tillader stabling.
- Støbt med alfanumerisk gitter for nem identifikation af rør
- Låget beskytter prøverne og gør det muligt at stable stativer
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Fluorescerende orange |
| Holder | 81 (1,5 mL eller 2,0 mL rør) |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | 81-brønds kryogene opbevaringsreoler med låg |