Få mere at vide
Thermo Scientific™ 81-brønds kryogene opbevaringsreoler med låg
Artikelnummer. 10461411 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Skift visning
Farve:
Fluorescerende Grøn
Fluorescerende Pink
Fluorescerende orange
Neutral
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10461411 Fluorescerende Grøn Hver
11570115 Neutral Pakke med 20
10781592 Fluorescerende orange Pakke med 20
12358192 Fluorescerende Pink Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10461411 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 8810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00 DKK
    124.22 DKK / Pakke med 1
    Spare 12.78 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Hold otte-en 1,5 eller 2,0 ml kryogene opbevaringshætteglas med dette stabelbare kryogene opbevaringsstativ med låg.
Hold enogfirs 1,5 eller 2,0 ml kryogene opbevaringshætteglas med Thermo Scientific™ 81-brønds kryogen opbevaringsstativ med låg. Fås i flere farver med gennemsigtigt tonet låg, der beskytter prøverne mod støv og snavs og tillader stabling.
  • Støbt med alfanumerisk gitter for nem identifikation af rør
  • Låget beskytter prøverne og gør det muligt at stable stativer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Fluorescerende Grøn
Holder 81 (1,5 mL eller 2,0 mL rør)
Materiale Polypropylen
Produkttype Kryogenisk opbevaringsrack