Få mere at vide
Fisherbrand™ 81-brønds sort mikrorør opbevaringsboks
Artikelnummer. 15558319 Shop alle Fisherbrand produkter
Holder:
81 (1,5 til 2 ml mikrorør og kryogene hætteglas)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15558319
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En opbevaringsboks til lysfølsomme prøver i mikrorør og kryogent hætteglasformat med et kompakt fodaftryk.
  • Fremstillet af polypropylen
  • Opbevarer mikrorør eller kryogene hætteglas
  • Let åbning, friktionspasset låg
  • Sikker til opbevaring ved lav temperatur
  • Ensartede brønde med lokations-ID
  • Rørkapacitet er angivet på ydersiden af æsken
  • Præget med et karakteristisk bølgedesign
  • Autoklaverbar
  • Til 1,5 til 2,0 ml rør
  • 81 brønde med en diameter på 12,3 mm
  • 13 x 13 x 4,7 cm
Tekniske data
Lukketype Friktionspasset låg
Farve Sort
Materiale Polypropylen
Form Firkant
Type Cryo opbevaringsboks
Til brug med (applikation) Opbevaring af mikrorør
Holder 81 (1,5 til 2 ml mikrorør og kryogene hætteglas)
Mængde 5/Pk.
Dimensioner (L x B x H) 13 x 13 x 4.7 cm
Længde (metrisk) 13 cm
Bredde (metrisk) 13 cm
Højde (metrisk) 4.7 cm
Diameter (metrisk) Brønd 12.3 mm
Vægt (metrisk) 1 kg