Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kryoopbevaringsbokse i polypropylen med 81 pladser
Artikelnummer. 15590082
Skift visning
Farve:
Diverse
Lilla
Neutral
Orange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15590082 Neutral -
15515594 Lilla Pakke med 5
15520092 Orange Pakke med 5
15540092 Diverse Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15590082 Leverandør Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverandørnr. F188520011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    522.00 DKK
    326.28 DKK / Pakke med 5
    Spare 195.72 DKK
    37% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Opbevaringsbokse af polypropylen giver kompakt opbevaring og holder kryoglas organiseret på bænken, i fryseren eller under transport. I modsætning til papmodeller vil disse robuste æsker ikke gå i stykker ved udsættelse for fugt og hård brug.
  • Nyttig ved temperaturer -80° C til +121 °C
  • Bokser med 81 pladser med 9 x 9 rækker rummer 0,5, 1,5 og 2,0 ml rør og kryoglas
  • Fem farvevalg; nyttig til organisering og hurtig visuel identifikation af prøver
  • Sikker montering, afløftende, gennemsigtige låg gør det nemt for dig at se indholdet; matte paneler på to sider for problemfri mærkning
  • Alfanumerisk gitter giver dig mulighed for at spore individuelle prøver
  • “Ingen rutsjebane” funktioner støbt i bund og låg giver sikker stabling
Æskerne måler: 14 x 14 x 4,8 cm
Tekniske data
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Sørg for kompakt opbevaring og hold Cryo-hætteglas organiseret på bænken, i fryseren eller under transport
Til brug med (udstyr) 0,5, 1,5 og 2,0 ml rør og kryoglas
Holder 0,5, 1,5 og 2 ml rør og kryohætteglas
Inkluderer Alfanumerisk gittermærke, klare gennemsigtige låg, matte paneler på to sider
Antal steder 81
Produkttype Cryo opbevaringsboks
Mængde 5/Pk.
Temperaturområde (engelsk) -112 °F til +249,8 °F
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +121 °C