Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8000 Series Silica Partikelstørrelse Standarder
Artikelnummer. 11884143 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
0,49 μm± 0,02 μm
0,7μ m
1 μm
1.5μ m
Pakningsstørrelse:
15ml
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
11884143 0,7μ m 15ml
11503153 1 μm Hver
11894143 1 μm 15ml
11884153 1.5μ m 15ml
11874143 0,49 μm± 0,02 μm 15ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11884143 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 8070
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver større holdbarhed og kemisk stabilitet, når du bruger opløsningsmidler med disse monodisperse silica-mikrosfærer, der bruges til instrumentkalibrering og som afstandsstykker.
Giv større holdbarhed og kemisk stabilitet ved brug af opløsningsmidler med Thermo Scientific™ 8000 Series Silica-partikelstørrelsesstandarder, monodisperse silica-mikrosfærer brugt til instrumentkalibrering og som afstandsstykker. Standarder er kalibreret og certificeret med NIST™ sporbare middeldiametre og er velegnede til en bred vifte af partikelmålingsapplikationer.
Funktioner:
  • Standarder er designet til applikationer, der kræver monodisperse uorganiske kugler.
  • Uigennemsigtige kugler giver mere kontrast end polymerpartikler i optiske og elektronstråler; ligesom glas har silica en meget højere densitet end polystyren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2 % faststof
Tilsætningsstof Ingen
Oversigt Designet til applikationer, der kræver monodisperse uorganiske kugler, har 8000-seriens silicapartikler en meget højere densitet end polymerpartiklerne.
Diameter (metrisk) 0,7μ m
Indhold og opbevaring Medmindre andet er angivet, afkøles (2° til 8 °C) produkt, når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer. Produktet leveres med rørestang til kontinuerlig blanding under prøvetagning.
Partikeldensitet 1,8 til 2,2 g/cm³
Materiale Amorf silica
Inkluderer Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST
Stabilitet Produktet er stabilt i minimum 24 måneder
Mængde 15 mL
Brydningsindeks 1,40 til 1,46 ved 589 nm (25 °C)
Størrelsesfordeling s = 0.03µm, 4.1% CV
Til brug med (applikation) Instrumentkalibrering
Produkttype Silica partikelstørrelse standard