Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8000 Series Silica Partikelstørrelse Standarder
Artikelnummer. 11874143 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
0,49 μm± 0,02 μm
0,7μ m
1 μm
1.5μ m
Pakningsstørrelse:
15ml
Hver
Artikelnummer. 11874143
Brand: Thermo Scientific™ 8050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver større holdbarhed og kemisk stabilitet, når du bruger opløsningsmidler med disse monodisperse silica-mikrosfærer, der bruges til instrumentkalibrering og som afstandsstykker.
Giv større holdbarhed og kemisk stabilitet ved brug af opløsningsmidler med Thermo Scientific™ 8000 Series Silica-partikelstørrelsesstandarder, monodisperse silica-mikrosfærer brugt til instrumentkalibrering og som afstandsstykker. Standarder er kalibreret og certificeret med NIST™ sporbare middeldiametre og er velegnede til en bred vifte af partikelmålingsapplikationer.
Features:
  • Standards are designed for applications requiring monodisperse inorganic spheres.
  • Opaque spheres provide more contrast than polymer particles in optical and electron beams; like glass, silica has a much higher density that polystyrene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0,49 μm± 0,02 μm
Produkttype Silica Particle Size Standard