Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8000 Series Silica Partikelstørrelse Standarder
Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
0,49 μm± 0,02 μm
0,7μ m
1 μm
1.5μ m
Pakningsstørrelse:
15ml
Hver
Beskrivelse
Giv større holdbarhed og kemisk stabilitet ved brug af opløsningsmidler med Thermo Scientific™ 8000 Series Silica-partikelstørrelsesstandarder, monodisperse silica-mikrosfærer brugt til instrumentkalibrering og som afstandsstykker. Standarder er kalibreret og certificeret med NIST™ sporbare middeldiametre og er velegnede til en bred vifte af partikelmålingsapplikationer.
Funktioner:
- Standarder er designet til applikationer, der kræver monodisperse uorganiske kugler.
- Uigennemsigtige kugler giver mere kontrast end polymerpartikler i optiske og elektronstråler; ligesom glas har silica en meget højere densitet end polystyren.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2 % faststof |
| Tilsætningsstof | Ingen |
| Oversigt | Designet til applikationer, der kræver monodisperse uorganiske kugler, har 8000-seriens silicapartikler en meget højere densitet end polymerpartiklerne. |
| Diameter (metrisk) | 1 μm |
| Indhold og opbevaring | Medmindre andet er angivet, afkøles (2° til 8 °C) produkt, når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer. Produktet leveres med rørestang til kontinuerlig blanding under prøvetagning. |
| Partikeldensitet | 1,8 til 2,2 g/cm³ |
| Materiale | Amorf silica |
| Inkluderer | Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST |
| Stabilitet | Produktet er stabilt i minimum 24 måneder |
| Mængde | 15 mL |
| Vis mere |