Få mere at vide
Cole-Parmer™ Adaptere og klemmer til højenergi Mixer/Mill™ Kværne
Artikelnummer. p-4878652 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Produkttype:
Adapter til flere prøver
Adapter til hætteglasklemme
Klemmer til slamformaling
Multiple Sample Adapter
Holder:
4 x 0,75 tommer Hætteglas
7 x 0,5 tommer. (12,7 mm) dia. Hætteglas
Hætteglasadaptere (04576-65 og 04576-66)
Sæt med slibeflasker af aluminiumoxidkeramisk materiale (41005-86)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15390532
Brand: Cole-Parmer™ 8011SSP
Brug adaptere til at køre flere prøver eller til at holde hætteglasset sikkert på plads under slibning.
  • Suitable for use with the Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ Cryogenic Grinders
  • Optimize performance of your Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ grinder with a wide range of adapters and clamps.
Tekniske data
Produkttype Adapter til flere prøver
Til brug med (applikation) Ideal for High Throughput Applications That Involve Processing Multiple Smaller Samples
Til brug med (udstyr) 8000 D and 8000 M Mixer or Mill
Holder 4 x 0,75 tommer Hætteglas