Få mere at vide
Cole-Parmer™ Adaptere og klemmer til højenergi Mixer/Mill™ Kværne
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Produkttype:
Adapter til flere prøver
Adapter til hætteglasklemme
Klemmer til slamformaling
Multiple Sample Adapter
Holder:
4 x 0,75 tommer Hætteglas
7 x 0,5 tommer. (12,7 mm) dia. Hætteglas
Hætteglasadaptere (04576-65 og 04576-66)
Sæt med slibeflasker af aluminiumoxidkeramisk materiale (41005-86)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Velegnet til brug med Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ Kryogene kværne
- Optimer din ydeevne Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ kværn med et bredt udvalg af adaptere og klemmer.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Multiple Sample Adapter |
| Til brug med (applikation) | Ideel til applikationer med høj kapacitet, der involverer behandling af flere mindre prøver |
| Til brug med (udstyr) | 8000 D og 8000 M Mixer eller Mill |
| Holder | 7 x 0,5 tommer. (12,7 mm) dia. Hætteglas |