Få mere at vide
Moldex™ 8000-seriens halvmaske-respiratorpatroner
Patrontype:
Økologisk damppatron
Til brug med (applikation):
Til beskyttelse mod organiske dampe
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Brug med 8910 N95, 8970 R95 eller 8940 P100 filtre mod partikler
- P100 patronen kan bruges til både olie og ikke-oliebaserede partikler
- 100 % PVC-Free™
Tekniske data
Tekniske data
| Patrontype | Økologisk damppatron |
| Certificeringer/compliance | NIOSH |
| Produkttype | Økologisk damppatron |
| Til brug med (applikation) | Til beskyttelse mod organiske dampe |
| Til brug med (udstyr) | Serie 8000 halvmaske, n95, r95, p100 filter |
| Mængde | 10/Pk. |