Få mere at vide
Agilent BioTek 800 TS-absorbanslæser, IVD
Shop alle Agilent BioTek produkter
Beskrivelse
BioTek 800 TS-absorbanslæser er en prisbillig mikropladelæser af høj kvalitet til assays i formater fra 6 til 384 brønde. Anvendelser omfatter ELISA, proteinkvantificering, enzymkinetik og cellebaserede assays
Farveberøringsskærmen giver en visuel brugergrænseflade, der gør programmering hurtig og intuitiv. Udvidet funktionalitet og dataanalyse er tilgængelig med Gen5-software. 800 TS samarbejder med 50 TS-vaskemaskinen, hvilket gør et kompakt, alsidigt og overkommeligt system til at automatisere mange applikationsarbejdsgange.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mikropladelæser |
| Detektor type | Fotodiode |
| Interface | USB |
| Lyskilde | Wolfram-halogenlampe |
| Læsemuligheder | Slutpunkt, kinetisk, brøndområdescanning |
| Omrørere | Lineær (undtagen NB-konfigurationer) |
| Softwaretype | Gen5-dataanalysesoftware, Gen5 Secure til overholdelse af 21 CFR Part 11 (ekstraudstyr) |
| Båndbredde | 10 nm |
| Certificeringer/compliance | CE- og TUV-mærket. RoHS-kompatibel. |
| Filter | 340, 405, 450, 490, 630 nm |
| Vis mere |