Få mere at vide
Agilent BioTek 800 TS-absorbanslæser, IVD
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17267799 Shop alle Agilent BioTek produkter
Filter:
340, 405, 450, 490, 630 nm
405, 450, 490, 630 nm
Inkluderer:
6- til 96-brøndsplader; 340 til 750 nm; Omrørere
6- til 96-brøndsplader; 340 til 750 nm; Omrørere; Inkubation
6- til 96-brøndsplader; 400 til 750 nm; Omrørere
6- til 96-brøndsplader; 400 til 750 nm; Omrørere; Inkubation
Terasaki-plader med 6 til 384 brønde; 400 til 750 nm
Artikelnummer. 17267799
Brand: Agilent BioTek 800TSUVSI
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
BioTek 800 TS-absorbanslæser er en prisbillig mikropladelæser af høj kvalitet til assays i formater fra 6 til 384 brønde. Til in vitro-diagnostisk brug.
BioTek 800 TS-absorbanslæser er en prisbillig mikropladelæser af høj kvalitet til assays i formater fra 6 til 384 brønde. Anvendelser omfatter ELISA, proteinkvantificering, enzymkinetik og cellebaserede assays
Farveberøringsskærmen giver en visuel brugergrænseflade, der gør programmering hurtig og intuitiv. Udvidet funktionalitet og dataanalyse er tilgængelig med Gen5-software. 800 TS samarbejder med 50 TS-vaskemaskinen, hvilket gør et kompakt, alsidigt og overkommeligt system til at automatisere mange applikationsarbejdsgange.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Mikropladelæser
Detektor type Fotodiode
Interface USB
Lyskilde Wolfram-halogenlampe
Læsemuligheder Slutpunkt, kinetisk, brøndområdescanning
Omrørere Lineær (undtagen NB-konfigurationer)
Softwaretype Gen5-dataanalysesoftware, Gen5 Secure til overholdelse af 21 CFR Part 11 (ekstraudstyr)
Båndbredde 10 nm
Certificeringer/compliance CE- og TUV-mærket. RoHS-kompatibel.
Filter 340, 405, 450, 490, 630 nm
Til brug med (applikation) Måling af absorbans i mikropladebaserede assays
Inkluderer 6- til 96-brøndsplader; 340 til 750 nm; Omrørere
Model- 800 TSUV
Spænding 100 til 240 V
Bølgelængdeområde 340 til 750 nm
Vægt (engelsk) 18.5 lb.
Vægt (metrisk) 8 kg