Få mere at vide
Hamilton™ 800 Microliter™ Sprøjter, RN Terminering
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
Nålemåler:
22s G
26s G
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ideel til dispensering af mængder fra 0,5μ L op til 250μ L
- En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige
- Sprøjteholder er fastgjort til flangen, der forhindrer cylinderen i at varme op og giver støtte til små volumen stempler, der er tilbøjelige til at bøje
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Materiale | Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel) |
Nålemåler | 22s G |
Diameter (engelsk) Indre | 0,02 tommer. |
Diameter (engelsk) indre nål | 0,0059 tommer. |
Diameter (metrisk) indre nål | 0.15 mm |
Diameter (engelsk) ydre nål | 0,0283 tommer. |
Diameter (engelsk) Ydre | 0,3 tommer. |
Diameter (metrisk) Indvendig | 0.72 mm |
Diameter (metrisk) Udvendig | 7.75 mm |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hamilton™ 800 Microliter™ Sprøjter, RN Terminering >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion