Få mere at vide
Hamilton™ 800 Microliter Sprøjter, ingen nål inkluderet
Artikelnummer. p-7121964
Artikelnummer. 10001822
Brand: Hamilton™ 764501
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fastgjort til flangen på 700-seriens sprøjte er en blå sprøjteholder, der giver et sted til at holde sprøjten, som ikke opvarmer cylinderen, hvilket forårsager dispenseringsunøjagtigheder. Derudover giver den støtte til stempler med lille volumen, der er tilbøjelige til at bøje under injektion. Denne serie af sprøjter er ideel til dispensering af volumener fra 0,5μ L op til 250μ L.
  • Ideel til dispensering af mængder fra 0,5μ L op til 250μ L
  • En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige
  • Sprøjteholder er fastgjort til flangen, der forhindrer cylinderen i at varme op og giver støtte til små volumen stempler, der er tilbøjelige til at bøje