Få mere at vide
Hamilton™ 800 Microliter Sprøjter, ingen nål inkluderet
Artikelnummer. 11530072
Artikelnummer. 11530072 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 764101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fastgjort til flangen på 700-seriens sprøjte er en blå sprøjteholder, der giver et sted til at holde sprøjten, som ikke opvarmer cylinderen, hvilket forårsager dispenseringsunøjagtigheder. Derudover giver den støtte til stempler med lille volumen, der er tilbøjelige til at bøje under injektion. Denne serie af sprøjter er ideel til dispensering af volumener fra 0,5μ L op til 250μ L.
  • Ideel til dispensering af mængder fra 0,5μ L op til 250μ L
  • En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige
  • Sprøjteholder er fastgjort til flangen, der forhindrer cylinderen i at varme op og giver støtte til små volumen stempler, der er tilbøjelige til at bøje