Få mere at vide
Hamilton™ 800 Microliter Sprøjter, ingen nål inkluderet
Product Code. 10001822
Change view
Click to view available options
Unit Size:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Unit Size
10001822 Hver
11582355 Hver
11530072 Hver
11572355 Hver
11592355 Hver
11550052 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10001822 Supplier Hamilton™ Supplier No. 764501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1610.00 DKK
    1293.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 316.58 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Fastgjort til flangen på 700-seriens sprøjte er en blå sprøjteholder, der giver et sted til at holde sprøjten, som ikke opvarmer cylinderen, hvilket forårsager dispenseringsunøjagtigheder. Derudover giver den støtte til stempler med lille volumen, der er tilbøjelige til at bøje under injektion. Denne serie af sprøjter er ideel til dispensering af volumener fra 0,5μ L op til 250μ L.
  • Ideel til dispensering af mængder fra 0,5μ L op til 250μ L
  • En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige
  • Sprøjteholder er fastgjort til flangen, der forhindrer cylinderen i at varme op og giver støtte til små volumen stempler, der er tilbøjelige til at bøje
Specifications
Materiale Borosilicate Glass
Nålemåler No Needle Included
Produkttype Microliter Syringe
Tilslutningstype Removable
Uddannet Yes