Beskrivelse
- Rød i farven
- Koniske bundbrønde giver overlegen stabilitet til koniske rør
- Hver brønd er nummereret for at lette prøveidentifikation
- Inkluderer et matteret skrivepanel på siden
- Modstandsdygtig over for de fleste laboratoriekemikalier og opløsningsmidler
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Holder | Mikrorør med skruelåg (1,5 til 2 ml) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 80 |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af kryogene rør |
| Array | 5 x 16 |