Få mere at vide
Gilson™ 80 Position Fraktion Opsamlingsplade
Artikelnummer. 16606115 Shop alle Gilson produkter
Mængde:
100 stk.
20 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 16606115
Brand: Gilson™ 12240102
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette tilbehør er til brug med Gilson fraktionssamlere.
  • Inkluderer dråbedetektorhoveder, dispenseringsnåle, opsamlingsplader og en adapter til flere kolonner
  • Fartøjstype er hulrum
  • Oprensningsteknik er HPLC
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 2,5 ml hulrum
Mængde 20 pakker
Antal stillinger 80