Få mere at vide
Gilson™ 80 Position Opsamlingsplade
Artikelnummer. 16686105 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
1,5 ml hætteglas
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
16686105 1,5 ml hætteglas
1 options
Artikelnummer. 16686105 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. 12040102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00 DKK
    129.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 25.65 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Opsamlingsplade til 1,5 ml hætteglas
  • Oprensningsteknik er HPLC
  • Maksimal antal fartøjer er 80
  • Kartype er rør
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 1,5 ml hætteglas
Antal stillinger 80