Få mere at vide
80% Ethanol, for Water Molecular Biology, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific produkter
:
Quantity: 500 mL
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 80% Ethanol |
| CAS | 64-17-5, 7732-18-5 |
| CAS min % | 74%, 26% |
| Farve | Colorless |
| CAS Max % | 74%, 26% |
| Udseende | Clear colorless liquid |
| Mængde | 500 mL |
| Flammepunkt | 21°C |
| Emballage | Plastic |
| Fysisk form | Liquid |
| Vis mere |