Få mere at vide
80 % Ethanol, Molekylær Biologisk Grad, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-9192003 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
2.5 L
4 L
Emballage:
Glasflaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
4 L
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 16649582
Brand: Thermo Scientific T08204DF2500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Færdiglavet ethanol/vand-blanding prækvalificeret til molekylærbiologiske forskningsapplikationer.
  • 80% ethanol og vand blanding
  • DNase-, RNase- og proteasefri
  • Færdiglavet ethanol/vand blanding
  • Prækvalificeret til molekylærbiologiske forskningsapplikationer
  • Velegnet til oprensning og udfældning af nukleinsyrer (DNA og RNA) og proteiner
  • Testet til brug med Applied Biosystems™ MagMAX™ sæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5, 7732-18-5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Alcohol
Farve Klar, farveløs væske
Mængde 2.5 L
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 78% to 82%
Rester efter fordampning 0.001% Maximum
Procent renhed 80%
Grad Molekylær biologi
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 80% Ethanol, for Molecular Biology, Duty Free
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
Til fremstilling og laboratoriebrug. Ikke til drikkevarebrug.