Beskrivelse
- 80% ethanol og vand blanding
- DNase-, RNase- og proteasefri
- Færdiglavet ethanol/vand blanding
- Prækvalificeret til molekylærbiologiske forskningsapplikationer
- Velegnet til oprensning og udfældning af nukleinsyrer (DNA og RNA) og proteiner
- Testet til brug med Applied Biosystems™ MagMAX™ sæt
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Alcohol |
| Farve | Klar, farveløs væske |
| Mængde | 2.5 L |
| Emballage | Glasflaske |
| Rester efter fordampning | 0,001% maksimum |
| Analyseprocentområde | 78% til 82% |
| Procent renhed | 80% |
| Grad | Molekylær biologi |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 80% Ethanol, for Molecular Biology, Duty Free
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Til fremstilling og laboratoriebrug. Ikke til drikkevarebrug.