Få mere at vide
Stomacher™ 80 Biomaster Si-lukningsposer
Artikelnummer. 17744399
Skift visning
Tykkelse (metrisk):
65 μm
Artikelnummer. Tykkelse (metrisk)
17744399 65 μm
1 options
Artikelnummer. 17744399 Leverandør Stomacher™ Leverandørnr. BA6040/CLR/STR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    825.00 DKK
    535.23 DKK / Pakke med 200
    Spare 289.77 DKK
    35% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
De Biomaster Strainer Closure taske kombinerer effektiviteten af et sielement med en integreret lukkestrimmel for tæt lukning og kortvarig opbevaring. Ideel til hårde, tykke prøver eller dem med højt snavsindhold.
  • Stomacher™ blenderpose, med tilføjelse af poselukkeanordning, bestående af trådforstærket tape
  • Taske lavet af jomfruelig polyolefin kompleks.
  • Fleksibel og gennemsigtig
  • Modstandsdygtig over for frost og høje temperaturer (fra -40 til °80 C / -40 til 176 °F)
  • Ingen kontakt mellem prøven og blenderen under homogenisering af prøven
  • Velegnet til korttidsopbevaring eller inkubation af prøver
  • Kompatibel med enhver paddle lab blender
  • Velegnet til fødevarekontakt. Ikke designet til brug til fødevareemballage
  • Bestrålet sterilt i forseglede breve, med batch sporbart certifikat
  • Opbevaring: på et tempereret og tørt sted, væk fra fugt og lys
Tekniske data
Inkluderer Ekstra simateriale, bestående af mikrofiltreret polyolefinkompleks
Sterilitet Steril
Fyld volumen 80 mL (Anbefalet blandingsvolumen: 5 til 50 mL)
nr. pr. pakke 200/Cs
Tykkelse (engelsk) 0,0026 tommer.
Produkttype Sitaske
Tykkelse (metrisk) 65 μm