Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 x 8 PCR Strip Fixed Angle Rotor til Sorvall ST8/ST8R, Megafuge 8/8R og SL8/SL8R Centrifuger
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Understøtte mikrovolumenprotokoller, såsom PCR-reaktionsopsætning, med Thermo Scientific™ 8 x 8 PCR-bånd med fast vinkelrotor: Kan dreje op til 15.000 rpm / 17.860 xg til dine PCR-behandlingsbehov.
Understøtter mikrovolumenprotokoller, såsom PCR-reaktionsopsætning, komplet med vores innovative Thermo Scientific teknologier.
Sikker, trykknap Auto-Lock rotorudskiftning på mindre end 3 sekunder giver:
- Problemfri montering og afmontering af rotor
- Der kræves ingen værktøjer
- Ingen komplicerede rotorskifteprocedurer
- Fri adgang til kammeret for nem rengøring
- Hurtigt skift mellem applikationer, fra koniske rør til blodrør, fra mikrorør til mikroplader, og fleksibiliteten til at udvikle sig med de skiftende behov i dit laboratorium.
Certificeret † biocontainment-rotorlåg til handskevenlig, enhåndsbetjening.
Bestillingsoplysninger:
Udskiftning af bioindeslutningslåg (75005730) og erstatnings-O-ringe (75005726) sælges separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 8 x 8 PCR Strip Fixed Angle Rotor |
| Type | Rotor med fast vinkel |
| Volumen | 8 x 8 PCR-strimler |
| Maks. RCF | 17,860 x g |
| Maks. Hastighed | 15,000 rpm |
| Radius (metrisk) | 71 mm |
| K faktor | 553 |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Sorvall ST 8, Megafuge 8 og SL 8 centrifuger |
| Vinkel | 45° |
| Bioindeslutning | Ja |
†Biocontainment-certificering af Public Health England, Porton Down, UK.