Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 x 50 individuelt forseglet rotor med fast vinkel til 50 ml konisk (til kompakte og 1,6 l generelle centrifuger)
Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
8 x 50 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Centrifuger otte koniske rør i individuelt forseglede beholdere vha Thermo Scientific™ 8 x 50 ml forseglet rotor med fast vinkel.
Individuelle forseglede beholdere til højrisikoprøver, certificeret af Public Health England, Porton Down, UK.
Sikker, trykknap Auto-Lock rotorudskiftning på så lidt som 3 sekunder leverer:
- Problemfri montering og afmontering af rotor
- Der kræves ingen værktøjer
- Ingen komplicerede rotorskifteprocedurer
- Fri adgang til kammeret for nem rengøring
- Hurtigt skift mellem anvendelser, fra koniske rør til blodrør, fra mikrorør til mikroplader, og fleksibiliteten til at udvikle sig med de skiftende behov i dit laboratorium
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 8 x 50mL individuelt forseglet rotor med fast vinkel |
| Type | Rotor med fast vinkel |
| Volumen | 8 x 50 mL |
| Maks. RCF | 6,755 x g |
| Maks. Hastighed | 6,500 rpm |
| Radius (metrisk) | 143 mm |
| Maks. Rørlængde | 116 mm |
| Maks. Rør diameter | 29.5 mm |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 og SL 16 centrifuger |
| Vinkel | 25° |