Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 x 50 ml rotor med fast vinkel
Artikelnummer. 10543812 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
8 x 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10543812 8 x 50 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10543812 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003335
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23485.00 DKK
    22457.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 1027.51 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Udfør højrisikoapplikationer med Thermo Scientific™ 8 x 50 ml rotor med fast vinkel.
Bestillingsoplysninger:
Bestil rotorhus (75-003-335) og komponenter for at fuldføre monteringen. Bestil 75-003-404 for udskiftning af O-ring/pakning. Røradaptere fås også separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Stratos Biofuge, Sorvall™ Stratos centrifuge serie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 8 x 50 ml rotor med fast vinkel
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 8 x 50 ml
Maks. RCF 20.220 xg (26.920 xg med 208V)
Maks. Hastighed 13,000 rpm (15,000 rpm 208V)
Radius (metrisk) 10.7 cm
Radius (metrisk) Min. 5.6 cm
K faktor 971 (til 120V enhed)
729 (til 208V enhed)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall Stratos og Stratos Biofuge Centrifuger
Vinkel 34°
Certificeringer/compliance Biocontainment certificeret af CAMR™ , HPA, Porton Down, Storbritannien
Bioindeslutning Ja