missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

8-Undecyl-7H,8H,9H-dinaphtho[1,8-bc:1',8'-hi]xanthene-7,9-dione, TRC

Artikelnummer. 30456743
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456743 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456743 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU78899525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 8-Undecyl-7H,8H,9H-dinaphtho[1,8-bc:1',8'-hi]xanthene-7,9-dione
CAS 1357481-40-3
Molekylær formel C38H36O3
Mængde 25 mg
Synonym 8-Undecyl-7H,8H,9H-dinaphtho[1,8-bc:1′,8′-hi]xanthene-7,9-dione
InChI formel InChI=1S/C38H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-19-26-33-35(39)27-20-11-15-24-17-13-22-29(31(24)27)37(33)41-38-30-23-14-18-25-16-12-21-28(32(25)30)36(40)34(26)38/h11-18,20-23,26H,2-10,19H2,1H3
SMIL O=C1C(C(CCCCCCCCCCC)C2=C(C3=CC=CC4=C3C(C2=O)=CC=C4)O5)=C5C6=CC=CC7=C6C1=CC=C7
IUPAC navn 8-undecyl-7H-dinaphtho[1,8-bc:1',8'-hi]xanthene-7,9(8H)-dione
Molekylvægt (g/mol) 540.69
Formel vægt 540.27
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.