missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

8-Undecyl-7H,8H,9H-dinaphtho[1,8-bc:1',8'-hi]xanthene-7,9-dione, TRC

Artikelnummer. 30451132
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451132 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451132 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU7889955MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 8-Undecyl-7H,8H,9H-dinaphtho[1,8-bc:1',8'-hi]xanthene-7,9-dione
CAS 1357481-40-3
Molekylær formel C38H36O3
Mængde 5 mg
Synonym 8-Undecyl-7H,8H,9H-dinaphtho[1,8-bc:1′,8′-hi]xanthene-7,9-dione
InChI formel InChI=1S/C38H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-19-26-33-35(39)27-20-11-15-24-17-13-22-29(31(24)27)37(33)41-38-30-23-14-18-25-16-12-21-28(32(25)30)36(40)34(26)38/h11-18,20-23,26H,2-10,19H2,1H3
SMIL O=C1C(C(CCCCCCCCCCC)C2=C(C3=CC=CC4=C3C(C2=O)=CC=C4)O5)=C5C6=CC=CC7=C6C1=CC=C7
IUPAC navn 8-undecyl-7H-dinaphtho[1,8-bc:1',8'-hi]xanthene-7,9(8H)-dione
Molekylvægt (g/mol) 540.69
Formel vægt 540.27
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.