Få mere at vide
8-(Trifluoromethyl)quinoline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437778
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15437778 5 g 5g
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15437778 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61267.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 317-57-7 | C10H6F3N | 197.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 317-57-7
Molekylær formel C10H6F3N
Molekylvægt (g/mol) 197.16
MDL nummer MFCD09744668
InChI nøgle AJXUSUNIYLSPER-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12647568
IUPAC navn 8-(trifluoromethyl)quinoline
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)C(F)(F)F)N=CC=C2
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 8-(Trifluoromethyl)quinoline
Mængde 5 g
Synonym 8-trifluoromethyl quinoline, 8-cf3 quinoline, acmc-1ag4x, quinoline,8-trifluoromethyl, quinoline, 8-trifluoromethyl
Formel vægt 197.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Solid
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.