Få mere at vide
8-Thioguanosin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Thioguanosine |
| CAS | 26001-38-7 |
| Molekylær formel | C10H13N5O5S |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O5S/c11-9-13-6-3(7(19)14-9)12-10(21)15(6)8-5(18)4(17)2(1-16)20-8/h2,4-5,8,16-18H,1H2,(H,12,21)(H3,11,13,14,19)/t2-,4-,5-,8-/m1/s1 |
| SMIL | NC1=NC2=C(NC(=S)N2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1 |
| IUPAC navn | 2-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-8-sulfanyliden-1,7-dihydropurin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 315.3 |
| Formel vægt | 315.0637 |