missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

8-(tert-butyldimethylsilyloxy) 8-hydroxy efavirenz, teknisk kvalitet, TRC

Artikelnummer. 30329792
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30329792 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30329792 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6911002MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 8-(tert-Butyldimethylsilyloxy) 8-Hydroxy Efavirenz, Technical Grade
CAS 1027042-31-4
Molekylær formel C20H23ClF3NO3Si
Mængde 2 mg
Synonym 8-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-6-chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one, 6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-8-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one
InChI formel InChI=1S/C20H23ClF3NO3Si/c1-18(2,3)29(4,5)28-15-11-13(21)10-14-16(15)25-17(26)27-19(14,20(22,23)24)9-8-12-6-7-12/h10-12H,6-7H2,1-5H3,(H,25,26)
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1cc(Cl)cc2c1NC(=O)OC2(C#CC3CC3)C(F)(F)F
IUPAC navn 8-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-3,1-benzoxazin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 445.94
Formel vægt 445.1088
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.