Få mere at vide
Applied Biosystems™ 8-stavs Septa for SeqStudio™ Genetisk analysator
Artikelnummer. 15859886 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
24 septa
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15859886 24 septa Hver
1 options
Artikelnummer. 15859886 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A35643
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Et radiofrekvensidentifikationsmærke er indbygget i rammen til sporing af kritisk kørselsinformation, som derefter rapporteres på softwarens dashboard.
These are septa for 8-strip tubes for use on the SeqStudio genetic analyzer.
Ordreinfo
24 sept
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje SeqStudio
Type Genetisk Analyzer Septa
Mængde 24 septa