Få mere at vide
Gilac™ 8-racks vogn i rustfrit stål
Artikelnummer. 17918761
Skift visning
Bæreevne (metrisk):
200 kg
Artikelnummer. Bæreevne (metrisk)
17918761 200 kg
1 options
Artikelnummer. 17918761 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G194495
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8767.50 DKK
    6354.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 2412.55 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
8-racks rustfri stålvogn er kompatibel med 10 L og 20 L rektangulære opdelingsdejbeholdere, 14 L og 19 L runde opdelingsdejbeholdere og 8 og 10 L flade bakker.
  • Kompatibel med:
    • 10 L og 20 L rektangulære opdelingsdejbeholdere.
    • 14 L og 19 L runde opdelingsdejbeholdere.
    • 8 og 10 L flade bakker.
  • Solid svejset og forstærket trådstøtte.
  • Rustfrit stål anbefales i fugtige omgivelser (ingen skader på lejer, selv i nærværelse af vand).
  • 4 drejelige hjul inklusive 2 hjul med bremser, for øget mobilitet.
  • Højde mellem stativerne: 185 mm.
  • Max belastning: 200 kg.
Spécification
Type Vogn
Holder Dejbeholdere
Bæreevne (engelsk) 440 lb.
Bæreevne (metrisk) 200 kg
Materiale Rustfrit stål
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.