Få mere at vide
8-quinolinsulfonylchlorid, 98%
Artikelnummer. 15565866 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15565866 25 g 25g
15555866 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15565866 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 132210250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
CAS: 18704-37-5 | C9H6ClNO2S | 227,67 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18704-37-5
Molekylær formel C9H6ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 227.67
InChI nøgle JUYUYCIJACTHMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-quinolinesulfonyl chloride, 8-chlorosulfonyl-1-benzazine, 8-quinolylsulfonyl chloride, quinoline-8-sulfonic acid chloride, unii-5zik3tjs9m, 8-quinolinesulfonylchloride, quinoline-8-sulphonyl chloride, 5zik3tjs9m, pubchem5873, acmc-1busp
PubChem CID 29220
IUPAC navn quinolin-8-sulfonylchlorid
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)Cl)N=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Quinolinesulfonyl chloride
Smeltepunkt 126,0 °C til 130,0 °C
Kogepunkt 306,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (Argentometri)
Mængde 25 g
Beilstein 22,V,7,567
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer.
Formel vægt 227.67
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quinoline-8-sulphonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.