missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8-Quinolinemethanamine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Quinolinemethanamine Dihydrochloride |
| CAS | 18004-63-2 |
| Molekylær formel | C10H10N2.2HCl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 8-(Aminomethyl)quinoline Dihydrochloride, [(Quinolin-8-yl)methyl]amine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2.2ClH/c11-7-9-4-1-3-8-5-2-6-12-10(8)9;;/h1-6H,7,11H2;2*1H |
| SMIL | NCc1cccc2cccnc12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.12 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?