missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(-)-8-Prenylnaringenin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Prenylnaringenin |
| CAS | 53846-50-7 |
| Molekylær formel | C20 H20 O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (-)-8-Prenylnaringenin, 4H-1-Benzopyran-4-one','2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-8-(3-methyl-2-buten-1-yl)-','(2S)-, 4H-1-Benzopyran-4-one','2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-8-(3-methyl-2-butenyl)-','(2S)- (9CI), 4H-1-Benzopyran-4-one','2,3-dihydro-5,7-dihyd |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20O5/c1-11(2)3-8-14-15(22)9-16(23)19-17(24)10-18(25-20(14)19)12-4-6-13(21)7-5-12/h3-7,9,18,21-23H,8,10H2,1-2H3/t18-/m0/s1 |
| SMIL | O=C1C=2C(=C(CC=C(C)C)C(O)=CC2O)O[C@@H](C1)C3=CC=C(O)C=C3 |
| IUPAC navn | (2S)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-8-(3-methylbut-2-enyl)-2,3-dihydrochromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 340.37 |
| Formel vægt | 340.131 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?