Få mere at vide
Labconco™ 8-Port Manifold til FreeZone™ Frysetørrere
Artikelnummer. 15537559 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
1 L, 2,5 L, 4,5 L, 6 L, 8 L, 12 L eller 18 L FreeZone™ Frysetørrere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15537559 1 L, 2,5 L, 4,5 L, 6 L, 8 L, 12 L eller 18 L FreeZone™ Frysetørrere Hver
1 options
Artikelnummer. 15537559 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7201800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18975.00 DKK
    15487.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 3487.77 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Manifold i rustfrit stål til brug med FreeZone™ Frysetørrere inkluderer neoprenventiler med plastikknopper.
8-ports manifold
  • Type 304 rustfrit stål
  • 8 neoprenventiler med plastikknopper kan rumme både 1/2'' og 3/4'' adaptere
  • Til brug med 1 L, 2,5 L, 4,5 L, 6L, 8L, 12 L eller 18 L FreeZone Frysetørrere
  • Frysetørrer, glasvarer og adaptere er påkrævet (medfølger ikke)
  • Inkluderer en låsestift
Tekniske data
Type Tørringsmanifold
Antal hylder 0
Materiale Rustfrit stål (304)
Antal havne 8
Til brug med (udstyr) 1 L, 2,5 L, 4,5 L, 6 L, 8 L, 12 L eller 18 L FreeZone™ Frysetørrere
Inkluderer 8 neoprenventiler med støbte plastikknopper og 1 låsestift
Bredde (engelsk) 8,6 tommer
Højde (engelsk) 15,7 tommer
Længde (engelsk) 8,6 tommer
Forsendelsesvægt (engelsk) 8.5 lb.
Vægt (engelsk) 7 lb.