Få mere at vide
Labconco™ 8-plads varmeblok
Shop alle Labconco Corporation produkter
Til brug med (udstyr):
RapidVap Fordampningssystemer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Labconco™ RapidVap Vacuum Dry Evaporation Systems er fordampere med flere prøver, der bruger en kombination af blide kræfter - hvirvelbevægelse, tør varme og vakuum - for hurtigt at reducere prøver.
- Mikroprocessorstyret vakuumniveau fremskynder fordampningen
- Bagmonteret 1/2 tommer. OD-vakuumport fastgøres til en vakuumpumpe
- Automatisk vakuumudløsning i tilfælde af strømsvigt
- Mikroprocessorstyret 1000-watt tørblokvarmesystem
- Mikroprocessorstyret hvirvelbevægelse øger overfladearealet
- Vedligeholdelsesfri motor giver jævn kraft med variabel hastighed
- Glas låg med Lexan skjold med dobbelte lågklemmer
- Fenolfri pakning giver fuldstændig forsegling under vakuum
- Mekaniske komponenter er isoleret fra kemiske dampe og dampe for længere levetid
- Alarm signalerer færdiggørelse af kørsel, så prøverne kan efterlades uden opsyn
- Op til 9 forskellige brugerindstillede programmer kan gemmes i hukommelsen
- CE-overensstemmelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE |
| Farve | Grå |
| Materiale | Aluminium |
| Til brug med (applikation) | Prøvefordampning |
| Til brug med (udstyr) | RapidVap Fordampningssystemer |
| Holder | 600 ml glasprøverør |
| Materiale (coating) | PTFE |
| Form | Rund |
| Forsendelsesvægt (engelsk) | 6.4 lb. |
| Forsendelsesvægt (metrisk) | 2.9 kg |