Få mere at vide
8-pentadecanon, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10751441 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10751441 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10751441 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 169790250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 818-23-5 | C15H30O | 226.40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Pentadecanone
Navn note 98%
CAS 818-23-5
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 40°C to 44°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 178°C
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C15H30O
Lineær formel CH3(CH2)6CO(CH2)6CH3
MDL nummer MFCD00009555
Mængde 25 g
Beilstein 01, 717
Synonym 8-pentadecanone, caprylone, heptyl ketone, diheptyl ketone, di-n-heptyl ketone, 8-oxopentadecane, pentadecane-8-one, saturated fatty acid, acmc-1bl8g, caprylone_gurudeebansatyavani
InChI nøgle PQYGSSYFJIJDFK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCC(=O)CCCCCCC
IUPAC navn pentadecan-8-one
Molekylvægt (g/mol) 226.40
PubChem CID 13162
Formel vægt 226.4
Procent renhed 98%
Fysisk form Shiny Crystals or Flakes