missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

8(-p-Sulfophenyl)theophylline, TRC

Artikelnummer. 30409155
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30409155 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30409155 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS69928350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 8(-p-Sulfophenyl)theophylline
CAS 80206-91-3
Molekylær formel C13 H12 N4 O5 S
Mængde 50 mg
Synonym 8-(4-Sulfophenyl)theophylline, 1,3-Dimethyl-8-(p-sulfophenyl)xanthine, 4-(2,3,6,7-Tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-1H-purin-8-yl)benzenesulfonic Acid
InChI formel InChI=1S/C13H12N4O5S/c1-16-11-9(12(18)17(2)13(16)19)14-10(15-11)7-3-5-8(6-4-7)23(20,21)22/h3-6H,1-2H3,(H,14,15)(H,20,21,22)
SMIL CN1C(=O)N(C)c2nc([nH]c2C1=O)c3ccc(cc3)S(=O)(=O)O
IUPAC navn 4-(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-7H-purin-8-yl)benzenesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 336.323
Formel vægt 336.053
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.