Få mere at vide
8(-p-Sulfophenyl)theophylline Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8(-p-Sulfophenyl)theophylline Sodium Salt |
| CAS | 120362-60-9 |
| Molekylær formel | C13 H11 N4 Na O5 S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N4O5S.Na/c1-16-11-9(12(18)17(2)13(16)19)14-10(15-11)7-3-5-8(6-4-7)23(20,21)22;/h3-6H,1-2H3,(H,14,15)(H,20,21,22);/q;+1/p-1 |
| SMIL | CN1C(=O)N(C)c2[nH]c(nc2C1=O)c3ccc(cc3)S(=O)(=O)O[Na] |
| IUPAC navn | [4-(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-9H-purin-8-yl)phenyl]sulfonyloxysodium |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.305 |
| Formel vægt | 358.035 |