missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

8(-p-Sulfophenyl)theophylline Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30427478
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427478 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427478 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS7836905MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 8(-p-Sulfophenyl)theophylline Sodium Salt
CAS 120362-60-9
Molekylær formel C13 H11 N4 Na O5 S
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C13H12N4O5S.Na/c1-16-11-9(12(18)17(2)13(16)19)14-10(15-11)7-3-5-8(6-4-7)23(20,21)22;/h3-6H,1-2H3,(H,14,15)(H,20,21,22);/q;+1/p-1
SMIL CN1C(=O)N(C)c2[nH]c(nc2C1=O)c3ccc(cc3)S(=O)(=O)O[Na]
IUPAC navn [4-(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-9H-purin-8-yl)phenyl]sulfonyloxysodium
Molekylvægt (g/mol) 358.305
Formel vægt 358.035
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.