missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

8-Oxoadenosine, TRC

Artikelnummer. 30422484
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422484 10 mg
30421343 100 mg
30428221 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422484 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO84726310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 29851-57-8
Molekylær formel C10H13N5O5
Molekylvægt (g/mol) 283.24
Synonym NSC 102240, NSC 90396, 7,8-Dihydro-8-oxoadenosine, 8-Hydroxyadenosine, 8-Oxo-7,8-dihydroadenosine, 8-Oxyadenosine, 6-Amino-7,9-dihydro-9-beta-D-ribofuranosyl-8H-purin-8-one
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-8-hydroxypurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
SMIL Nc1ncnc2c1nc(O)n2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 8-Oxoadenosine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13N5O5/c11-7-4-8(13-2-12-7)15(10(19)14-4)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H,14,19)(H2,11,12,13)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Formel vægt 283.0917
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.