missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

8-Oxo-Benzylguanine, TRC

Artikelnummer. 30421397
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421397 500 mg
30421909 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30421397 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO847390500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 158754-46-2
Molekylær formel C12H11N5O2
Molekylvægt (g/mol) 257.25
Synonym 2-Amino-7,9-dihydro-6-(phenylmethoxy)-8H-purin-8-one, NU 6043
IUPAC navn 2-amino-6-phenylmethoxy-7,9-dihydropurin-8-one
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=NC(=NC3=C2NC(=O)N3)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 8-Oxo-Benzylguanine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H11N5O2/c13-11-15-9-8(14-12(18)16-9)10(17-11)19-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H4,13,14,15,16,17,18)
Formel vægt 257.0913
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.