Få mere at vide
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]oktan hydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 15488536
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488536 250 mg 250mg
15490729 1 g 1g
15400739 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488536 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63825.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
CAS: 54745-74-3 | C6H12ClNO | 149,62 g/mol
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octanhydrochlorid anvendes som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes inden for organisk syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octanhydrochlorid anvendes som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes inden for organisk syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54745-74-3
Molekylær formel C6H12ClNO
Molekylvægt (g/mol) 149.62
MDL nummer MFCD17926456,MFCD09800611
InChI nøgle XADOTNAXKKFKDY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octane hydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclo 3,2,1 octane hydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octane hcl, 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octanehydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octane, hydrochloride, 8-oxa-3-aza-bicyclo 3.2.1 octane hydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclooctane hydrochloride, 8-oxa-3-azabicyclo 3.2.1 octane-hcl, 8-oxa-3-aza-bicyclo 3.2.1 octane hcl
PubChem CID 21983536
SMIL Cl.C1CC2CNCC1O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Mængde 250 mg
IUPAC navn 8-oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octan;hydrochlorid
Formel vægt 149.62
Procent renhed 97%