Få mere at vide
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride |
| CAS | 54745-74-3 |
| Molekylær formel | C6H12ClNO |
| MDL nummer | MFCD09800611 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | C1(O2)CNCC2CC1.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.62 |
| Procent renhed | 97% |